Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSnap Plasmid Midi kit for plasmid DNA
Artikelnummer. 15573636
:
50 forberedelser
Artikelnummer. 15573636
Brand: Macherey-Nagel™ 740494.50
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ultrafast plasmid Midi prep due to vacuum processing
NucleoSnap™ Plasmid Midi Columns
  • Produces ready-to-use, transfection-grade DNA
  • Isolates up to 250 μg plasmid DNA in only 35 minutes
  • No alcohol precipitation necessary
  • Easy procedure: DNA precipitation – filtration – washing – elution
    • High-salt / ethanolic washing steps to remove contaminants
    • Low-salt elution
  • Typical downstream applications: transfection of common cell lines (lipofection, electroporation)
  • Also suitable for standard molecular biology application such as cloning and sequencing
Tekniske data
Bakterielle endotoksiner <50 EU/μg DNA
Farve Klar
Format Snap-off Column
Isoleringsteknologi Silica membranteknologi
Prøvetype E. coli Culture
Effektivitet Binding capacity: 1.5 mg
Elueringsvolumen Elution volume: 200 - 500 μL
Endelig produkttype Transfection-Grade Plasmid DNA
Til brug med (udstyr) NucleoVac 24 Vacuum Manifold
Til brug med (applikation) Isolation of plasmid DNA
Inkluderer NucleoSnap Plasmid Columns, NucleoSpin Plasmid Filter Columns, Buffers, RNase A
Antal reaktioner 50 forberedelser
Renhed A260/A280: 1.8 - 1.9
Prøvevolumen Up to 50 mL
Størrelse ≤ 25 kbp
Test tid 35 min/6 preps
Udbytte 250 μg
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSnap Plasmid Midi
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: RNase; sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), 2-propanol