Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSnap Plasmid Midi Columns for plasmid DNA
Artikelnummer. 15830918
Mængde:
10 Columns
50 kolonner
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 50
Artikelnummer. 15830918
Brand: Macherey-Nagel™ 740494.50S
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Midi-sized replacement columns for use with the NucleoSnap™ Plasmid Midi kit for preparation of transfection-grade plasmid DNA. These silica membrane columns feature a unique snap-off design for vacuum processing of large sample volumes using the NucleoVac 24 Vacuum manifold.
NucleoSnap™ Plasmid Midi Columns
  • Produces ready-to-use, transfection-grade DNA for sensitive downstream applications
  • No alcohol precipitation necessary
  • Isolates up to 250 μg plasmid DNA in only 35 minutes
  • Easy procedure: DNA precipitation – filtration – washing – elution
    • High-salt / ethanolic washing steps to remove contaminants
    • Low-salt or water elution
Specifications
Format Snap-off Column
Isoleringsteknologi Silica membranteknologi
Endelig produkttype Plasmid-DNA
Til brug med (udstyr) NucleoSnap™ Plasmid Midi kit; NucleoVac 24 Vacuum Manifold
Til brug med (applikation) Isolation of transfection-grade plasmid DNA
Inkluderer Columns only
Produkttype NucleoSnap Plasmid Midi Columns
Mængde 50 kolonner
Prøvevolumen 200 to 500 μL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • NucleoSnap Plasmid Midi
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: RNase; sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), 2-propanol