Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSnap cfDNA kit for cell-free DNA from plasma
Antal reaktioner:
10
50
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
50 reaktioner
Beskrivelse
The NucleoVac 24 Vacuum Manifold allows the processing of silica columns for nucleic acid purification by vacuum.
- Snap-off column design for quick processing of large sample volumes
- Compatible with the NucleoVac 24 vacuum manifold (sold separately, MPN 740299
- No need for carrier-RNA
- Process: DNA precipitation—filtration—washing—elution
- Optimized protocol for use with EDTA or Cell-Free DNA BCT™ (Streck) blood draw tubes
- Highly efficient recovery of cell-free DNA from Liquid Biopsies
- No alcohol precipitation necessary
- Typical downstream applications: NGS, qPCR, ddPCR
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Snap-off Column |
| Isoleringsteknologi | Silica membranteknologi |
| Prøvetype | Plasma, Urin |
| Elueringsvolumen | Elution volume: 20 - 100 μL |
| Endelig produkttype | Cell-free DNA |
| Til brug med (udstyr) | Vacuum (e.g. NucleoVac 24 Vacuum Manifold and vacuum pump) |
| Til brug med (applikation) | DNA isolation from blood plasma |
| Inkluderer | NucleoSnap DNA Plasma Columns, Collection Tubes, buffers, Proteinase K |
| Antal reaktioner | 10 |
| Renhed | Fragment size: ≥ 50 bp |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- NucleoSnap DNA Plasma
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H290-Kan ætse metaller.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- MIXTURE LIST-Indeholder: potassium hydroxidesolution/proteinaseK, liquid (origin: tritirachium album)/guanidine hydrochlori