Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ Standard C18 ec CC beskyttelsessøjler
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
4 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Tekniske data
Tekniske data
| Kulstofbelastning | 14.5% |
| pH | 2 til 8 |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| Længde (metrisk) | 8 mm |
| Porestørrelse | 100Å |
| Type | HPLC CC Guard Column |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4 mm |
| Stationær fase | NUCLEOSIL™ Standard C18 |
| Mobilfasekompatibilitet | Acetonitril/vand |
| Opløsningsmidler | Acetonitril/vand |
| Vis mere |