Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ Silica EC normalfase HPLC-søjle, 5μ m, 4,6 mm x 250 mm
Artikelnummer. 10012951 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
10012951 250 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10012951 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 720099.46
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kolonneformat: Analytisk kolonne; Porestørrelse: 100Å ; Kolonnefase: Normal fase
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Mobilfasekompatibilitet n-heptan
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 100Å
Mængde 1 Pk.
Overfladeareal 350 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L3
Stationær fase Silica
Emballagemateriale Silica
Kolonnetype Normal fase
Endcapped Nej
Fase Normal fase
Materiale Silica
Type EC Standard kolonne