Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ EF-vagtsøjler
Artikelnummer. p-8012283 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Porestørrelse:
100Å
120Å
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
Artikelnummer. 15246087
Brand: Macherey-Nagel™ 721072.30
Kun null tilbage
Tekniske data
Kulstofbelastning 20%
pH 2 til 9
Partikelstørrelse 5 μm
Længde (metrisk) 4 mm
Porestørrelse 100Å
Type EC Guard Column
Diameter (metrisk) Indvendig 3 mm
Stationær fase NUCLEOSIL™ C18 HD
Mobilfasekompatibilitet Acetonitril/vand
Opløsningsmidler Acetonitril/vand
Emballagemateriale Silica
Tværbinding Octadecyl
Kolonneformat Beskyttelseskolonne
Til brug med (applikation) RP kromatografi
Teknik HPLC
Partikelform Kugleformet
Hydrofobicitet Ja
Funktionalitet/Interaktionstype Hydrofobisk
Endcapped Ja
USP type L1