Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ EF-vagtsøjler
Artikelnummer. 15246087 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Porestørrelse:
100Å
120Å
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse unitSize
15246087 100Å Pakke med 3
12738072 120Å Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15246087 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 721072.30
Kun null tilbage
Tekniske data
Kulstofbelastning 20%
pH 2 til 9
Partikelstørrelse 5 μm
Længde (metrisk) 4 mm
Porestørrelse 100Å
Type EC Guard Column
Diameter (metrisk) Indvendig 3 mm
Stationær fase NUCLEOSIL™ C18 HD
Mobilfasekompatibilitet Acetonitril/vand
Opløsningsmidler Acetonitril/vand
Emballagemateriale Silica
Tværbinding Octadecyl
Kolonneformat Beskyttelseskolonne
Til brug med (applikation) RP kromatografi
Teknik HPLC
Partikelform Kugleformet
Hydrofobicitet Ja
Funktionalitet/Interaktionstype Hydrofobisk
Endcapped Ja
USP type L1