Tekniske data
| Kulstofbelastning | 11% |
| pH | 2 til 8 |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| Længde (metrisk) | 4 mm |
| Porestørrelse | 120Å |
| Type | EC Guard Column |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3 mm |
| Stationær fase | NUCLEOSIL™ C18 |
| Mobilfasekompatibilitet | Acetonitril/vand |
| Opløsningsmidler | Acetonitril/vand |
| Vis mere |