Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ CN/CN-RP 100-5 CN HPLC-søjle
Artikelnummer. 10266311 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Diameter (metrisk):
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10266311
Brand: Macherey-Nagel™ 720090.46
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kulstofbelastning: 5%; Porestørrelse: 100Å ; Kolonnefase: Normal og omvendt fase
Tekniske data
Kolonnekemi Silica
Tværbinding Cyano
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Til brug med HPLC
Funktionalitet/Interaktionstype pp, Polar, Hydrofob
Hydrofobicitet Ja
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Mobilfasekompatibilitet n-heptan
Partikelform Kugleformet
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 100Å
Opløsningsmidler CN
Overfladeareal 350 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L10
Stationær fase Cyano (CN)
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 5%
Kolonnetype Blandet tilstand
Endcapped Nej
Fase Normal og omvendt fase
Type EC kolonne
Teknik Analytisk HPLC