Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ Chiral-2
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Diameter (metrisk):
4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Til brug med | Til optisk opløsning af D,L-supidimide, optisk opløsning af D,L-Warfarin |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| Porestørrelse | 100Å |
| USP type | L36 |
| Type | Nucleosil Chiral-2 |