Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 300-5 C4 EC HPLC-separationskolonne
Artikelnummer. 10358681 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Diameter (metrisk):
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10358681
Brand: Macherey-Nagel™ 720059.46
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kolonneformat: Analytisk kolonne; Kulstofbelastning: 2%; Porestørrelse: 300Å ; Kolonnefase: Omvendt fase og ionparring
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 300Å
Overfladeareal 100 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L26
Stationær fase C4
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 2%
Kolonnetype Blandet tilstand
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase og ion-parring
Type EC Separativ kolonne