Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 300-5 C4 EC HPLC-separationskolonne
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Diameter (metrisk):
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 300Å |
| Overfladeareal | 100 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L26 |
| Vis mere |