Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ C4 EC Mixed Mode HPLC-kolonne, 5μ m, 4,6 mm x 250 mm
Artikelnummer. 10144791 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Diameter (metrisk):
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10144791
Brand: Macherey-Nagel™ 720096.46
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kolonneformat: Analytisk kolonne; Kulstofbelastning: 4%; Porestørrelse: 120Å ; Kolonnefase: Omvendt fase og ionparring
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 120 Å
Mængde 1 Pk.
Overfladeareal 200 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L26
Stationær fase C4
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 4%
Kolonnetype Blandet tilstand
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase og ion-parring
Type EC Standard kolonne