Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 120-5 C18 EC HPLC-separationssøjle
Artikelnummer. 10135081 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Diameter (metrisk):
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10135081
Brand: Macherey-Nagel™ 720051.40
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kolonneformat: Standardkolonne; Kulstofbelastning: 11 %; Porestørrelse: 120Å ; Kolonnefase: Omvendt fase
Tekniske data
Kolonneformat Standard kolonne
Diameter (metrisk) 4 mm
Længde (metrisk) 125 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 120 Å
Overfladeareal 200 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 11%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Type EC Separativ kolonne