Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 120-3 Standard C18 HPLC CC beskyttelsessøjler
Artikelnummer. 12772063 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
4 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
12772063 4 mm Pakke med 3
1 options
Artikelnummer. 12772063 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 721606.40
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Tekniske data
Kulstofbelastning 11%
pH 2 til 8
Partikelstørrelse 3 μm
Længde (metrisk) 8 mm
Porestørrelse 120Å
Type HPLC CC Guard Column
Diameter (metrisk) Indvendig 4 mm
Stationær fase NUCLEOSIL™ Standard C18
Mobilfasekompatibilitet Acetonitril/vand
Opløsningsmidler Acetonitril/vand
Emballagemateriale Silica
Tværbinding Octadecyl
Kolonneformat Beskyttelseskolonne
Til brug med (applikation) HPLC
Teknik HPLC
Partikelform Kugleformet
Hydrofobicitet Ja
Funktionalitet/Interaktionstype Hydrofobisk
Endcapped Ja
USP type L1