Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NUCLEOSIL™ 120-3 C18- fase HPLC-søjler
Artikelnummer. 12482660 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
12482660 100 mm 4.6 mm Hver
10226411 125 mm 4.6 mm Hver
10429741 150 mm 4.6 mm Hver
10640722 250 mm 4.6 mm Hver
12472660 100 mm 4 mm Hver
10377961 125 mm 4 mm Hver
10735932 250 mm 4 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12482660 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 720149.46
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til omvendt fase kromatografi. Macherey-Nagel™ NUCLEOSIL™ 120-3 C 18- fase HPLC-søjler er upolære, endeafsluttede EC-analytiske kolonner med Octadecyl-modificerede silicafaser til HPLC. Søjler har μ3 m partikler og 120Å porestørrelse, med 11% kulstofindhold.
NUCLEOSIL™ er en familie af totalt porøse sfæriske silicaer. De har en meget ren og ensartet SiO 2- struktur og har vundet bred accept som rutinemæssige kromatografiske pakninger til meget forskellige områder af moderne kromatografi. De er et absolut pålideligt valg til applikationer, der involverer analytiske og forberedende kolonner, med mange fordele:
  • Høj effektivitet på grund af snæver partikelstørrelsesfordeling
  • Høj separationsydelse på grund af optimerede bindingsteknikker
  • Høj kemisk og mekanisk stabilitet
  • Høj belastningskapacitet og genvindingsgrad
  • Høj reproducerbarhed fra parti til parti
Separationsmekanisme baseret på hydrofobe (van der Waals) interaktioner med små resterende silanol-interaktioner.
Tekniske data
Kolonnekemi Ikke-polær
Kolonneformat Analytisk kolonne
Tværbinding Octadecyl
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Til brug med Til HPLC, GC, TLC , SPE-applikationer
Funktionalitet/Interaktionstype Hydrofobisk
Hydrofobicitet Ja
Længde (metrisk) 100 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Mobilfasekompatibilitet Acetonitril/vand
Partikelform Kugleformet
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 120 Å
Porevolumen 0.65 mL/g
Mængde 1 stk.
Opløsningsmidler Acetonitril/vand
Overfladeareal 200 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 11%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Materiale Rustfrit stål
Produkttype EC kolonne