Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 120-10 C18 HPLC-søjle
Artikelnummer. 10470502 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Diameter (metrisk):
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10470502
Brand: Macherey-Nagel™ 720043.46
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kolonneformat: Analytisk kolonne; Kulstofbelastning: 11 %; Porestørrelse: 120Å ; Kolonnefase: Omvendt fase
Tekniske data
Kolonnekemi Octadecyl
Kolonneformat Analytisk kolonne
Tværbinding Octadecyl
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Til brug med RP kromatografi
Funktionalitet/Interaktionstype Hydrofobisk
Hydrofobicitet Ja
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Mobilfasekompatibilitet Acetonitril/vand
Partikelform Kugleformet
Partikelstørrelse 10 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 120 Å
Mængde 1 stk.
Opløsningsmidler Acetonitril/vand
Overfladeareal 200 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 11%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Type EC kolonne