Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-7 C18 HPLC-søjle
Artikelnummer. p-8012270 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12422690
Brand: Macherey-Nagel™ 720951.46
Kun null tilbage
Tekniske data
Kolonnekemi Octadecyl
Kolonneformat Analytisk kolonne
Tværbinding Octadecyl
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Til brug med RP kromatografi
Funktionalitet/Interaktionstype Hydrofobisk
Hydrofobicitet Ja
Længde (metrisk) 125 mm
Mobilfasekompatibilitet Acetonitril/vand
Partikelform Kugleformet
Partikelstørrelse 7μ m
pH 2 til 8
Porestørrelse 100Å
Mængde 1 stk.
Opløsningsmidler Acetonitril/vand
Temperatur 20 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 15%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Type EC kolonne