Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 standard C18 HPLC CC beskyttelsessøjler
Artikelnummer. 10002881 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
3 mm
4 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig unitSize
10002881 4 mm Pakke med 3
12722063 3 mm Pakke med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10002881 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 721602.40
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Tekniske data
Kulstofbelastning 15%
pH 2 til 8
Partikelstørrelse 5 μm
Længde (metrisk) 8 mm
Porestørrelse 100Å
Type HPLC CC Guard Column
Diameter (metrisk) Indvendig 4 mm
Stationær fase NUCLEOSIL™ Standard C18
Mobilfasekompatibilitet Acetonitril/vand
Opløsningsmidler Acetonitril/vand
Emballagemateriale Silica
Tværbinding Octadecyl
Kolonneformat Beskyttelseskolonne
Til brug med (applikation) HPLC
Teknik HPLC
Partikelform Kugleformet
Hydrofobicitet Ja
Funktionalitet/Interaktionstype Hydrofobisk
Endcapped Ja
USP type L1
Vis mere Vis mindre
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.