Tekniske data
| Kulstofbelastning | 6.5% |
| pH | 2 til 8 |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| Længde (metrisk) | 8 mm |
| Porestørrelse | 100Å |
| Type | HPLC CC Guard Column |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4 mm |
| Stationær fase | NUCLEOSIL™ SA |
| Mobilfasekompatibilitet | Diammoniumfosfat |
| Opløsningsmidler | Diammoniumfosfat |
| Vis mere |