Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 Protect I 720170 Model EC HPLC-søjle
Artikelnummer. 10387961 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Diameter (metrisk):
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10387961
Brand: Macherey-Nagel™ 720170.40
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kolonneformat: Analytisk kolonne; Kulstofbelastning: 11 %; Porestørrelse: 100Å ; Kolonnefase: Omvendt fase
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4 mm
Til brug med HPLC
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 100Å
Mængde 1 stk.
Overfladeareal 350 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L7
Stationær fase Silica med beskyttende polargruppe og monomer modifikation
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 11%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Type EC kolonne