Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 CN-RP HPLC CC beskyttelsessøjler
Artikelnummer. 12422760 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
12422760 4 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12422760 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 721917.40
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Tekniske data
Kulstofbelastning 5%
pH 2 til 8
Partikelstørrelse 5 μm
Længde (metrisk) 8 mm
Porestørrelse 100Å
Type HPLC CC Guard Column
Diameter (metrisk) Indvendig 4 mm
Stationær fase NUCLEOSIL™ CN-RP
Mobilfasekompatibilitet Cyano
Opløsningsmidler Cyano
Emballagemateriale Silica
Tværbinding Cyano
Kolonneformat Beskyttelseskolonne
Til brug med (applikation) HPLC
Teknik HPLC
Partikelform Kugleformet
Hydrofobicitet Ja
Funktionalitet/Interaktionstype Hydrofobisk, s
USP type L10