Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 C8 HPLC EC Guard Columns
Artikelnummer. 12768102 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
3 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
12768102 3 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12768102 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 721194.30
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
På lager
Tekniske data
Kulstofbelastning 8.5%
pH 2 til 8
Partikelstørrelse 5 μm
Længde (metrisk) 4 mm
Porestørrelse 100Å
Type HPLC EC Guard Column
Diameter (metrisk) Indvendig 3 mm
Stationær fase NUCLEOSIL™ standard C8
Mobilfasekompatibilitet Acetonitril/vand
Opløsningsmidler Acetonitril/vand
Emballagemateriale Silica
Tværbinding Octyl
Kolonneformat Beskyttelseskolonne
Til brug med (applikation) RP- og ionparringskromatografi
Teknik HPLC
Partikelform Kugleformet
Hydrofobicitet Ja
Funktionalitet/Interaktionstype Hydrofobisk
Endcapped Nej
USP type L7