Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 C8 HPLC-søjle Artikelnummer.: 10586301
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 C8 HPLC-søjle
Artikelnummer. 10586301 Shop alle Macherey-Nagel produkter
125 mm, 4 mm, Hver
Længde (metrisk):
125 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10586301
Brand: Macherey-Nagel™ 720001.40
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Brug ikke-polære faser til RP-kromatografi. Nucleosil™ 100-5 C8 HPLC-søjler er ikke endekappede og kommer i en række forskellige diametre og længder.
  • Standard C8 faser
  • Octyl-modificerede silicafaser til HPLC
  • Ikke endekappet
  • Tilgængelige partikelstørrelser 3μ m, 5μ m, 7μ m og 10μ m
  • Separationsmekanisme baseret på hydrofobe (van der Waals) interaktioner, mærkbare silanol-interaktioner
  • pH-stabilitet ved 20° C for begge typer: 2 –8
  • Kulstofindhold afhænger af fase
Tekniske data
Kolonnekemi Silica
Kolonneformat Analytisk kolonne
Tværbinding Octyl
Diameter (metrisk) 4 mm
Til brug med HPLC
Funktionalitet/Interaktionstype Hydrofobisk
Hydrofobicitet Ja
Længde (metrisk) 125 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Mobilfasekompatibilitet Acetonitril/vand
Partikelform Kugleformet
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 100Å
Opløsningsmidler C8
Overfladeareal 350 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L7
Stationær fase C8
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 8.5%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Nej
Fase Omvendt fase
Type EC kolonne
Teknik Analytisk HPLC
Produkttitel
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 C8 HPLC-søjle >