Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 C18 PAH EC kolonne
Artikelnummer. 10135031 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10135031
Brand: Macherey-Nagel™ 720117.46
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kolonneformat: Analytisk kolonne; Porestørrelse: 100Å ; Kolonnefase: Omvendt fase
Tekniske data
Kolonnekemi Silica
Kolonneformat Analytisk kolonne
Tværbinding Octadecyl
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Til brug med HPLC-analyse af PAH'er
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Mobilfasekompatibilitet Acetonitril/vand
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 100Å
Mængde 1 Pk.
Opløsningsmidler Acetonitril/vand
Overfladeareal 350 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Emballagemateriale Silica
Kolonnetype PAH Analyse
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Materiale Polymer
Type EC kolonne
Teknik EC