Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 C18 EC kolonne
Artikelnummer. 10467431 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
125 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10467431
Brand: Macherey-Nagel™ 720014.40
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Separate blandinger baseret på hydrofobe (van der Waals) interaktioner med HPLC (højtydende væskekromatografi). Nucleosil™ 100-5 C18 EC søjler kommer i en række forskellige indvendige diametre og længder.
  • Octadecyl-modificerede silicafaser til HPLC
  • endekappet· USP L1
  • Ikke-polære, endelukkede faser til RP-kromatografi
  • pH-stabilitet ved 20° C: 2 –8, kulstofindhold afhængig af porestørrelse (se tabel nedenfor)
  • Separationsmekanisme baseret på hydrofobe (van der Waals) interaktioner, små resterende silanol-interaktioner
  • Eluent i søjle acetonitril– vand
Tekniske data
Kolonnekemi Silica
Kolonneformat Analytisk kolonne
Tværbinding Octadecyl
Diameter (metrisk) 4 mm
Til brug med Analytisk HPLC
Funktionalitet/Interaktionstype Hydrofobisk
Hydrofobicitet Ja
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Mobilfasekompatibilitet Acetonitril/vand
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 100Å
Mængde 1 stk.
Opløsningsmidler Acetonitril/vand
Overfladeareal 350 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 15%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Type EC kolonne
Teknik EC