Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 C18 EC kolonne
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
125 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Separate blandinger baseret på hydrofobe (van der Waals) interaktioner med HPLC (højtydende væskekromatografi). Nucleosil™ 100-5 C18 EC søjler kommer i en række forskellige indvendige diametre og længder.
- Octadecyl-modificerede silicafaser til HPLC
- endekappet· USP L1
- Ikke-polære, endelukkede faser til RP-kromatografi
- pH-stabilitet ved 20° C: 2 –8, kulstofindhold afhængig af porestørrelse (se tabel nedenfor)
- Separationsmekanisme baseret på hydrofobe (van der Waals) interaktioner, små resterende silanol-interaktioner
- Eluent i søjle acetonitril– vand
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnekemi | Silica |
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Tværbinding | Octadecyl |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Til brug med | Analytisk HPLC |
| Funktionalitet/Interaktionstype | Hydrofobisk |
| Hydrofobicitet | Ja |
| Længde (metrisk) | 125 mm |
| Mobilfasekompatibilitet | Acetonitril/vand |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| Vis mere |