Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 C18 EC kolonne
Product Code. 10276931 Shop All Macherey-Nagel Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Længde (metrisk):
125 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
missing translation for 'unitSize'
Hver
Product Code. 10276931
missing translation for 'mfr': Macherey-Nagel™ 720002.40
Only null left
Add to basket
Add to basket
Separate blandinger baseret på hydrofobe (van der Waals) interaktioner med HPLC (højtydende væskekromatografi). Nucleosil™ 100-5 C18 EC søjler kommer i en række forskellige indvendige diametre og længder.
  • Octadecyl-modificerede silicafaser til HPLC
  • endekappet· USP L1
  • Ikke-polære, endelukkede faser til RP-kromatografi
  • pH-stabilitet ved 20° C: 2 –8, kulstofindhold afhængig af porestørrelse (se tabel nedenfor)
  • Separationsmekanisme baseret på hydrofobe (van der Waals) interaktioner, små resterende silanol-interaktioner
  • Eluent i søjle acetonitril– vand
Specifications
Kolonnekemi Silica
Kolonneformat Analytisk kolonne
Tværbinding Octadecyl
Diameter (metrisk) 4 mm
Til brug med Analytisk HPLC
Funktionalitet/Interaktionstype Hydrofobisk
Hydrofobicitet Ja
Længde (metrisk) 125 mm
Mobilfasekompatibilitet Acetonitril/vand
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 100Å
Mængde 1 stk.
Opløsningsmidler Acetonitril/vand
Temperatur 20 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 15%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Type EC kolonne
Teknik EC