Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-3 C18 HPLC-søjler
Artikelnummer. 12412690 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12412690
Brand: Macherey-Nagel™ 720841.46
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kolonneformat: Analytisk kolonne; Kulstofbelastning: 15%; Porestørrelse: 100Å ; Kolonnefase: Omvendt fase
Tekniske data
Kolonnekemi Octadecyl
Kolonneformat Analytisk kolonne
Tværbinding Octadecyl
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Til brug med Til HPLC, GC, TLC , SPE-applikationer
Funktionalitet/Interaktionstype Hydrofobisk
Hydrofobicitet Ja
Længde (metrisk) 100 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Mobilfasekompatibilitet Acetonitril/vand
Partikelform Kugleformet
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 100Å
Mængde 1 stk.
Opløsningsmidler Acetonitril/vand
Overfladeareal 350 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 15%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Materiale Rustfrit stål
Type EC kolonne