Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-3 C18 HD HPLC kolonner
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
125 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Macherey-Nagel Nucleosil 100-3 C18 HD HPLC-kolonner, diameter: 4 mm, længde: 125 mm, kulstofbelastning: 20 %, kolonneformat: Analytisk kolonne, kolonnetype: Omvendt fase, endekappet: Ja, maks. Tryk: 5800 psi (400 bar), emballagemateriale: High Density Silica, Partikelstørrelse: 3 um, pH: 2 til 9
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnekemi | Octadecyl |
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Tværbinding | Octadecyl |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Til brug med | Til HPLC, GC, TLC , SPE-applikationer |
| Funktionalitet/Interaktionstype | Hydrofobisk |
| Hydrofobicitet | Ja |
| Længde (metrisk) | 125 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Mobilfasekompatibilitet | Acetonitril/vand |
| Vis mere |