Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-3 C18 HD HPLC kolonner
Artikelnummer. 10002931 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
125 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10002931 125 mm 4 mm Hver
10154841 125 mm 4.6 mm Hver
10388531 150 mm 4.6 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10002931 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 720191.40
 Begrænset vare
På lager
Macherey-Nagel Nucleosil 100-3 C18 HD HPLC-kolonner, diameter: 4 mm, længde: 125 mm, kulstofbelastning: 20 %, kolonneformat: Analytisk kolonne, kolonnetype: Omvendt fase, endekappet: Ja, maks. Tryk: 5800 psi (400 bar), emballagemateriale: High Density Silica, Partikelstørrelse: 3 um, pH: 2 til 9
Macherey-Nagel Nucleosil 100-3 C18 HD HPLC-kolonner, diameter: 4 mm, længde: 125 mm, kulstofbelastning: 20 %, kolonneformat: Analytisk kolonne, kolonnetype: Omvendt fase, endekappet: Ja, maks. Tryk: 5800 psi (400 bar), emballagemateriale: High Density Silica, Partikelstørrelse: 3 um, pH: 2 til 9
Tekniske data
Kolonnekemi Octadecyl
Kolonneformat Analytisk kolonne
Tværbinding Octadecyl
Diameter (metrisk) 4 mm
Til brug med Til HPLC, GC, TLC , SPE-applikationer
Funktionalitet/Interaktionstype Hydrofobisk
Hydrofobicitet Ja
Længde (metrisk) 125 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Mobilfasekompatibilitet Acetonitril/vand
Partikelform Kugleformet
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2 til 9
Porestørrelse 100Å
Mængde 1 stk.
Opløsningsmidler Acetonitril/vand
Overfladeareal 350 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18 HD
Emballagemateriale Silica med høj densitet
Kulstofbelastning 20%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Produkttype EC-kolonne