Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ SB kvartær ammoniumionbytter HPLC-søjle, 10μ m, 4,6 mm x 250 mm
Artikelnummer. 10516311 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Diameter (metrisk):
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10516311
Brand: Macherey-Nagel™ 720029.46
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kolonneformat: Analytisk kolonne; Kulstofbelastning: 10 %; Porestørrelse: 100Å ; Kolonnefase: Ionbytning
Tekniske data
Kolonnekemi Kvartær ammonium
Kolonneformat Analytisk kolonne
Tværbinding Kvartær ammonium
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Funktionalitet/Interaktionstype Stærk ionbytning
Ion Exchange Group Kation
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Mobilfasekompatibilitet 0,15 M (NH4)2HPO4
Partikelform Kugleformet
Partikelstørrelse 10 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 100Å
Mængde 1 stk.
Opløsningsmidler 0,15 M (NH4)2HPO4
Overfladeareal 350 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L14
Stationær fase Kvartær ammonium
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 10%
Kolonnetype Ionbytning
Endcapped Nej
Fase Ionbytning
Type EC kolonne