Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ SA Sulfonsyre Ionbytter HPLC-søjle, 10μ m, 4,6 mm x 250 mm
Artikelnummer. 10072991 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
10072991 4.6 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10072991 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 720028.46
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kolonneformat: Analytisk kolonne; Kulstofbelastning: 6,50%; Porestørrelse: 100Å ; Kolonnefase: Ionbytning
Tekniske data
Kolonnekemi Benzylsulfonsyre
Kolonneformat Analytisk kolonne
Tværbinding Benzylsulfonsyre
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Funktionalitet/Interaktionstype Stærk ionbytning
Ion Exchange Group Kation
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Mobilfasekompatibilitet 0,15 M (NH4)2HPO4
Partikelform Kugleformet
Partikelstørrelse 10 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 100Å
Mængde 1 stk.
Opløsningsmidler 0,15 M (NH4)2HPO4
Overfladeareal 350 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L9
Stationær fase Sulfonsyre
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 6.5%
Kolonnetype Ionbytning
Endcapped Nej
Fase Ionbytning
Type EC kolonne