Få mere at vide
MedChemExpress Nucleoside-Analog-1
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylvægt (g/mol) | 267.2 g/mol |
| Produkttype | Reference compound |
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Renhed | 95.0% |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | H2O : 1.89 mg/mL (7.07 mM∣Need ultrasonic) |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 876707-99-2 |