Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleoshell™ RP 18 C18 omvendt fase HPLC-søjle, 2,7μ m, 4 mm x 100 mm
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Tværbinding | Octadecyl |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Til brug med | Til LC/MS og HPLC |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Maks. Tryk | 8700 psi (600 bar) |
| Partikelstørrelse | 2.7μ m |
| pH | 1 til 11 |
| Porestørrelse | 90Å |
| Mængde | 1 stk. |
| Vis mere |