Få mere at vide
MedChemExpress Nucleoprotein (396-404)
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.95% |
| CAS | 158475-79-7 |
| Indhold og opbevaring | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Molekylvægt (g/mol) | 1078.18 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 100 mg/mL (92.75 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | NP 396 |