Få mere at vide
Cytiva Nucleon™ PhytoPure™ Genomisk DNA-ekstraktionssæt
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
100 mg
1000 mg
Pakningsstørrelse:
50 reaktioner
Beskrivelse
Indeholder
Reagents 1 and 2 and PhytoPure Resin
- Rapid protocol kræver ikke phenol eller CTAB
- To sætstørrelser giver økonomisk opskalering ved hjælp af den samme phenolfrie protokol
- Effektiv fjernelse af polysaccharider minimerer hæmning af nedstrømsapplikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Kvalitet, længde og renhed af en phenol-chloroform-ekstraktion uden phenol. Nucleon PhytoPure muliggør hurtig chloroform-ekstraktion af højkvalitets, højmolekylært genomisk DNA fra plante- og svampeprøver med effektiv fjernelse af protein også |
| Prøvetype | Byg (frisk, frossen eller frysetørret), Majs (frisk, frossen eller frysetørret), Rug (frisk, frossen eller frysetørret), Hvede (frisk, frossen eller frysetørret) |
| Til brug med (applikation) | Udtrækker DNA fra mange plantearter med succes, startende med frisk, frosset eller frysetørret materiale |
| Inkluderer | Reagens 1 og 2 og PhytoPure™ Harpiks |
| Produkttype | Nucleon PhytoPure |
| Mængde | 1000 mg |