Få mere at vide
Cytiva Nucleon™ BACC3 Genomisk DNA-ekstraktionssæt
Artikelnummer. 10004244 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
50 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10004244 50 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10004244 Leverandør Cytiva Leverandørnr. RPN8512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4460.00 DKK
    4014.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 446.00 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
Reagens A og B, 5,0 M natriumperchlorat og Nucleon-harpikser.
Nucleon BACC DNA-ekstraktionssæt bruger en Nucleon-harpiks til at binde proteiner, hvilket sikrer høje udbytter af højkvalitets, højmolekylært genomisk DNA på kun en time
  • Phenol-fri protokol kræver kun 30 minutter at gennemføre
  • Protokol med lav forskydning giver maksimal genindvinding af højmolekylært DNA
  • Til 50 forberedelser af 10 ml fuldblod (tilstrækkelige mængder af alle medfølgende reagenser)
  • Fås i forskellige formater/reaktionsskalaer (se 45-000-955 og 45-000-956)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt illustra Nucleon BACC-system ekstraherer hurtigt højmolekylært DNA fra fuldblod og dyrkede celler.
Format Kit
Isoleringsteknologi Organic Extraction
Prøvetype Blod, Cellekulturer
Til brug med (applikation) Hurtig ekstraktion af genomisk DNA af høj kvalitet med høj molekylvægt fra cellekulturer og blod.
Inkluderer Reagens A og B, 5M natriumperklorat og Nucleon™ Harpikser
Produkttype illustra Nukleon BACC3
Mængde 50 sæt
Udbytte 370-440μ g DNA/mg væv
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • illustra DNA Extraction Kit BACC3
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Brandnærende væske Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask hænderne grundigt efter brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain:
  • UNKNOWN ACUTE-% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Indeholder % komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.