Få mere at vide
Cytiva Nucleon™ BACC1 Genomic DNA Extraction Kit
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
25 Kits
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Reagents A and B, 5.0M Sodium Perchlorate, and Nucleon resins.
- Phenol-free protocol requiring only 30 minutes to complete
- Low-shearing protocol gives maximum recoveries of high-molecular weight DNA
- For 50 preps of 1mL of whole blood or cultured cells (1 to 3 x 106 cells/mL)
- Available in different formats/reaction scales (See 45-000-956 and 45-000-960)
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | illustra Nucleon BACC system rapidly extracts high molecular weight DNA from whole blood and cultured cells. |
| Prøvetype | Blood, Cell Cultures |
| Til brug med (applikation) | Rapid extraction of high-quality, high molecular weight genomic DNA from cell cultures and blood. |
| Inkluderer | Reagents A and B, 5M Sodium Perchlorate and Nucleon™ Resins |
| Produkttype | illustra Nucleon BACC1 |
| Mængde | 25 Kits |
| Udbytte | < 12 μg DNA/mg tissue |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Brandnærende væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P330-Skyl munden.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i