Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoMag Vævssæt (DNA-rensning fra celler og væv)
Description
- NucleoMag Tissue kittet kombinerer fleksibiliteten og alsidigheden fra Tissue produktserien med magnetisk perlebaseret behandling.
- Tilbyder en automatiseringsvenlig arbejdsgang til DNA-rensning.
- Bruger en simpel protokol, der er effektiv for en bred vifte af prøvetyper.
- Kompatibel med en række åbne robotplatforme.
Spécification
Spécification
| Volumen | 0,4 μg/μl Perler |
| Isoleringsteknologi | Magnetperle |
| Prøvetype | Celler, menneskevæv, dyrevæv |
| Elueringsvolumen | 50 til 200 μl |
| Endelig produkttype | DNA |
| Til brug med (applikation) | Isolering af DNA |
| Produktlinje | NucleoMag |
| Produkttype | NucleoMag Serviettsæt |
| Mængde | 384 forberedelser |
| Renhed | 1.6 til 1.9 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- NucleoMag DNA Microbiome (4x96)
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P330-Skyl munden.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: triethanolamine, 2-propanol, guanidine hydrochloride, ethanol, EDTA
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?