Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoMag RNA-kit til magnetisk perlebaseret RNA-rensning
Beskrivelse
Funktioner
- Én-rørs procedure minimerer risikoen for krydskontaminering
- Små eluationsvolumener ≥ 50 μl
- Velegnet til manuel og automatiseret behandling
- Rekombinant Dnase inkluderet
- Reduktionsmiddel TCEP inkluderet (ingen β-mercaptoethanol nødvendig)
- Hurtig manuel og automatiseret småskala fremstilling af meget rent total-RNA fra vævs- eller celleprøver
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Meget reaktive superparamagnetiske perler |
| Til brug med (applikation) | Hurtig manuel og automatiseret småskala fremstilling af meget rent total-RNA fra vævs- eller celleprøver |
| Inkluderer | NucleoMag™ B-perler, buffere, TCEP, RNase-fri rDNase |
| Antal reaktioner | 96 |
| Produkttype | NucleoMag RNA |
| RNase | Ja |
| Prøvestørrelse | <2 x 106 celler, <20 mg menneske-/dyrevæv |
| Test tid | <120 min./96 Reaktion |
| Udbytte | <30 μg |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- NucleoMag RNA
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanaten,ethanol/tris-(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride, TCEP(