Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoMag DNA-vatpind til DNA-rensning fra vatpinde
Beskrivelse
- Højkapacitets DNA-isolering til genetisk testning
- Udviklet til både bomuld og syntetiske vatpinde
- Kombiner med NucleoSpin™ retsmedicinske filtre for nem prøveforberedelse
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 0,4 μg/μl perler |
| Koncentration | 10 til 30 ng/μl |
| Isoleringsteknologi | Magnetisk perle |
| Prøvetype | Vatpind (bomuld eller syntetisk) |
| Effektivitet | 0,4 μg/μl perler besætter teoretisk bindingskapacitet |
| Til brug med (udstyr) | COPAN FLOQSwabs™, puritanske HydraFlock™ vatpinde |
| Til brug med (applikation) | Typiske downstream-applikationer: qPCR, NGS, STR-analyse, enhver form for enzymatisk reaktion |
| Antal reaktioner | 1 x 96 |
| Renhed | A260/A280: 1,6 - 1,9 |
| Test tid | 30 min/96 forberedelser på KingFisher™ Flex (eksklusive lysis) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- NucleoMag DNA Swab (1x96)
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- MIXTURE LIST-Contain: guanidium hydrochloride, proteinase k, glycerole, ethanol
Kun til forskningsbrug