Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoMag DNA-madkit til DNA-rensning fra mad
Beskrivelse
NucleoMag™ DNA-madsæt
- DNA-udtrækning fra mad og foder til f.eks. artsidentifikation, GMO-detektion
- Få selv små mængder delvist nedbrudt DNA fra komplekse matricer
- Udtrækning af DNA fra forurenende bakterier (fødevaresikkerhed)
- Kit-kemi tillader fuld prøvefleksibilitet
- Manuel eller automatiseret isolering af DNA
- Typisk downstream-anvendelse: realtids PCR
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 0,4 μg/μl perler |
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur (18 - 25 °C) |
| Isoleringsteknologi | Magnetisk perle |
| Prøvetype | Feed, Food |
| Effektivitet | Bindingskapacitet: 0,4 μg/μl perler |
| Elueringsvolumen | Elutionsvolumen: 50 - 200 μl |
| Til brug med (udstyr) | Magnetisk separator |
| Til brug med (applikation) | Isolering af DNA fra foder og foder |
| Inkluderer | NucleoMag B-Perler, buffere, Proteinase K |
| Antal prøver | 1 x 96 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- NucleoMag DNA Food (1x96)
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- MIXTURE LIST-Contain: guanidium hydrochloride, 2-propanol, EDTA, ethanol, tris(hydroxymethyl) aminomethane