Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoMag DNA-bakterier til DNA-rensning fra bakterier og gær
Artikelnummer. 16485199
Skift visning
Antal reaktioner:
384 Forberedelser
96 Forberedelser
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner
16485199 384 Forberedelser
16475199 96 Forberedelser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16485199 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 744310.4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8434.16 DKK
    7679.22 DKK / 384 reaktioner
    Spare 754.94 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Magnetisk perlebaseret kit til isolering af genomisk DNA fra bakterier og gær.
  • Automatiseringsvenlig løsning til mikrobielle prøver
  • Miljømæssigt bæredygtig bufferkemi – uden kaotrope salte
  • Kombiner med MN Bead Tubes til enkeltprøvebehandling eller MN 96 Bead Plates for høj gennemstrømning af prøveforstyrrelser
  • Flydende proteinase K og flydende RNase A for nem håndtering
Tekniske data
Volumen 0,4 μg/μl perler
Koncentration Afhængigt af mængden og kvaliteten af prøven
Indhold og opbevaring 18 °C til 25 °C
Isoleringsteknologi Magnetisk perle
Prøvetype Animal Tissue, Bacteria, Fungi, Menneskeligt væv, Insects
Elueringsvolumen 50 til 120 μl
Til brug med (applikation) Enzymatiske reaktioner, NGS, PCR, RT-PCR, Southern Blotting
Antal reaktioner 384 Forberedelser
Prøvevolumen <40 mg insekter, <40 mg (108-109) bakterier, <30 mg svampe, <30 mg fedtrigt væv, <40 mg andet væv
Mål DNA
Test tid 40 til 120 min/96 forberedelser (eksklusive lysis)
Udbytte Afhængigt af mængden og kvaliteten af prøven
Form Magnetiske perler