Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoMag Blood Prefilled Plates for DNA Purification from Blood
Beskrivelse
- NucleoMag Blood 200 μL Prefilled Plates are compatible with the MN extraction robots MagnetaPure 32 Plus and IsoPure Mini.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Blood |
| Volumen | 0.4 μg/μL Beads |
| Indhold og opbevaring | 96 Preps |
| Format | Beads |
| Isoleringsteknologi | Mikrokugler |
| Prøvetype | Blood |
| Elueringsvolumen | 100 μL |
| Endelig produkttype | DNA |
| Til brug med (applikation) | Isolation of DNA |
| Antal reaktioner | 96 Preps |
| Vis mere |