Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoMag Plantesæt til DNA-rensning fra planter
Artikelnummer. 12728672
Skift visning
Antal reaktioner:
24 x 96
4 x 96
Pakningsstørrelse:
2304 reaktioner
384 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
12728672 4 x 96 384 reaktioner
12795224 24 x 96 2304 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12728672 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 744400.4
 Begrænset vare
På lager
Fleksibel magnetisk perlebaseret isolering af DNA fra et væld af planteprøver.
Efter lysen af blodcellerne bindes genomisk DNA selektivt til blodperlerne NucleoMag . Forurenende stoffer skylles væk, og DNA'et kan elueres fra perlerne under lavsaltforhold. Da den magnetiske perleteknologi giver et lukket system (ingen overførsel af prøve fra en brønd til en anden under forberedelsen) reduceres risikoen for krydskontaminering betydeligt. Teknologien NucleoMag kan nemt tilpasses almindelige laboratorieautomatiseringsplatforme. Den kan bruges enten med statiske pin-separatorer (f.eks. NucleoMag SEP) eller magnetiske separatorer integreret i robotarbejdsstationer. Kit-komponenter: NucleoMag B-perler, eluationsplade (u-bund), buffere. For yderligere information om dette produkt, kontakt venligst vores tekniske supportteam.
  • Magnetisk perleteknologi
  • Udbytte: 1 μg til 4 μg
  • Prøvemateriale: 100 μl fuldblod
  • Elutionsvolumen: 25 μl til 100 μl
  • Bindingskapacitet: 0,4 μl/1 μl perler
  • Forberedelsestid: 120 min./96 forberedelser
  • Fragmentstørrelse: 300bp til 30kb
  • Format: superparamagnetiske perler (størrelse på perler: 1 μm til 3 μm)
Til manuel eller automatiseret isolering af genomisk DNA fra helblod.
Tekniske data
Volumen 0,4 μg/μl perler
Isoleringsteknologi Magnetisk perle
Til brug med (applikation) Til manuel og automatiseret isolering af DNA
Antal reaktioner 4 x 96
Produkttype NucleoMag™ 96 C-Bead
Test tid 120 min.
Udbytte 10 til 20 μg
Form Meget reaktive superparamagnetiske perler
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoMag 96 Plant
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: dodecyl sulfate, sodium salt / 2-propanol / ethanol, sodiumperchlorate