Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoMag Vævs- og sporkit til DNA-rensning
Beskrivelse
NucleoMag 96 Tissue er designet til hurtig parallel rensning af genomisk DNA fra dyrevæv, cellekulturer og bakterier i et 96-brønd-format. NucleoMag 96 Trace er designet til oprensning af DNA fra retsmedicinske prøver (f.eks. mundsvampe, tørrede blodpletter, cigaretfiltre). NucleoMag 96 Plant er designet til rensning af genomisk DNA fra plantevæv i et 96-brønd-format.
Den magnetiske perleteknologi giver et lukket system, og derfor reduceres risikoen for krydskontaminering betydeligt. Teknologien NucleoMag kan nemt tilpasses almindelige laboratorieautomatiseringsplatforme. Den kan bruges enten med statiske pin-separatorer (f.eks NucleoMag . SEP) eller magnetiske separatorer integreret i robotarbejdsstationer.
Byggesætkomponenter:
- NucleoMag 96 Væv – NucleoMag B-kugler, buffere, Proteinase K
- NucleoMag 96 Spor – NucleoMag B-perler, buffere, Proteinase K
- NucleoMag 96 Plant – NucleoMag C-perler, buffere.
Hurtig, økonomisk rensning af genomisk DNA ved hjælp af meget reaktive superparamagnetiske perler, let tilpasset til automatiseret brug.
- Prøvestørrelse: NucleoMag 96 Væv – op til 20 mg dyrevæv, 1 x 107 celler eller bakterier NucleoMag 96 spor – af mundsvampe, tørrede blodpletter, cigaretfiltre NucleoMag 96 Plante – 20 mg til 50 mg plantevæv
- Typisk udbytte: NucleoMag 96 væv/plante – 10 μg til 20 μg DNA NucleoMag 96 spor – 1 μg til 3 μg DNA
- A260/280 ≥1,6 til 1,9
- Koncentration af prøve mulig
- Fuldstændig fjernelse af PCR-hæmmere*
- Små eluationsvolumen (≥50 μl)
- Udbyttet afhænger ikke af eluationsvolumen
- DNA klar til brug i downstream-applikationer
- Bindingskapacitet: 0,4 μg DNA pr. μl NucleoMag perlesuspension
- Størrelsen på perlerne: 1 μm til 3 μm
- Reduceret overførsel af perler
For manuel og automatiseret rensning af gDNA fra en bred vifte af kilder.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 0,4 μg/μl perler |
| Isoleringsteknologi | Magnetisk perle |
| Til brug med (applikation) | Til manuel og automatiseret isolering af DNA |
| Antal reaktioner | 4 x 96 |
| Produkttype | NucleoMag™ 96 B-Bead |
| Prøvevolumen | <20 mg menneskeligt/dyrevæv, <106 celler |
| Test tid | 120 min. |
| Udbytte | 10 til 20 μg |
| Form | Meget reaktive superparamagnetiske perler |
Sikkerhed og håndtering
- NucleoMag 96 Tissue
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask med vand grundigt efter brug.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P330-Skyl munden.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol (denatured with 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU), sodium perchlorate, proteinase K (origin: tr