Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoMag 384 Plantesæt til DNA-rensning fra planter
Beskrivelse
- Optimeret til højkapacitetsbehandling i et 384-brøndsformat
- Effektiv oprensning af DNA fra op til 30 mg prøvemateriale
- Egnet til en bred vifte af plantearter
- Typiske downstream-anvendelser: PCR, Southern blotting, enhver form for enzymatisk reaktion
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 0,2 μg/μl perler |
| Isoleringsteknologi | Magnetisk perle |
| Prøvetype | Plantevæv |
| Effektivitet | 0,2 μg/μl perler Bindingskapacitet |
| Antal reaktioner | 4 x 384 |
| Prøvevolumen | <30 mg vådvægt |
| Test tid | 40-120 min/96 forberedelser (eksklusive prøvelyse); 60 min/384 forberedelser (ekskl. prøvelys) |
| Udbytte | Afhængigt af prøvekilde, opbevaring og kvalitet |
| Form | Meget reaktive superparamagnetiske perler |
Kun til forskningsbrug