Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleogen™ DEAE Ion Exchange HPLC kolonne, 7μ m, 6 mm x 125 mm
Artikelnummer. 10450902 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
10450902 6 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10450902 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 736601
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kolonneformat: Analytisk kolonne; Porestørrelse: 4000Å ; Kolonnefase: Ionbytning
Tekniske data
Anionbytterkapacitet DEAE
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 6 mm
Til brug med Anionbytningskromatografi af nukleinsyrer
Længde (metrisk) 125 mm
Maks. Tryk 3625 psi (250 bar)
Mobilfasekompatibilitet Metanol
Partikelform Kugleformet
Partikelstørrelse 7μ m
pH 2,5 til 8
Porestørrelse 4000Å
Mængde 1 stk.
Opløsningsmidler Metanol
Temperatur 70 °C
Stationær fase DEAE
Emballagemateriale Silica
Kolonnetype Ionbytning
Endcapped Nej
Fase Ionbytning
Type Valco HPLC-søjle