Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ Sukker HPLC kolonner
Brand:  Macherey-Nagel™ 719532
14511.57 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10601492
  • 14880.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Tekniske data
10 μm
100Å
7.8 mm
Vand/0,02 % azid
Valco HPLC-søjle
HPLC
300 mm
HPLC-søjle
NUCLEOGEL™ SUKKER Na
Vand/0,02 % azid
Adskillelse af oligosaccharider fra stivelseshydrolysater og fødevarer
L58
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ Sukker HPLC kolonner > USP Type: L58